Europium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429732-1G 429732-5G
SIAL429732-1GEA 122 EUR
SIAL429732-1G SIAL429732-5G
Europium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Europium(III)chlorid
Formel: Cl₃Eu
Molecular Weight: 258,32 g/mol
Schmelzpunkt: 626…638 °C
Dichte: 4,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010994
CAS-Nummer: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4