Gadolinium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439770-5G
439770-25G
SIAL439770-5GEA
227
EUR
SIAL439770-5G
SIAL439770-25G
Gadolinium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Gadolinium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Gd Molecular Weight: 263.61 g/mol Schmelzpunkt: 604…614 °C Dichte: 4.52 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00011024 CAS-Nummer: 10138-52-0 EINECS: 233-386-6 |