Gadolinium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Gadoliniumtrifluorid
11293.09
11293.18
11293.09EA
72.4
EUR
11293.09
11293.18
Gadolinium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Gadolinium(III)fluorid
Purity: 99.99%
CAS No.: 13765-26-9
Molecular Formula: GdF3
Formula Weight: 214.25
Physical Form: Crystalline
Density: 7.1
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1231°
MDL No.: MFCD00016113
Formel:
F₃Gd Molecular Weight: 214,25 g/mol Schmelzpunkt: 1231 °C Dichte: 7,1 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016113 CAS-Nummer: 13765-26-9 EINECS: 237-369-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |