Holmiumtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Holmium(III)chlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450901-1G 450901-5G
SIAL450901-1GEA 110 EUR
SIAL450901-1G SIAL450901-5G
Holmiumtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Holmiumtrichlorid
Formel: Cl₃Ho
Molecular Weight: 271,29 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 699…709 °C
Dichte: 3,7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011051
CAS-Nummer: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1