Lanthan(III)chlorid 99.9%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lanthantrichlorid
315230100
315230500
315232500
ACRO315230100EA
92.8
EUR
ACRO315230100
ACRO315230500
ACRO315232500
Lanthan(III)chlorid 99.9%
Lanthan(III)chlorid
Formel:
Cl₃La Molecular Weight: 245,26 g/mol Siedepunkt: 1000 °C Schmelzpunkt: 860 °C Dichte: 3,8773 g/cm³ (-0.15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011068 CAS-Nummer: 10099-58-8 EINECS: 233-237-5 UN: 1759 ADR: 8,III Merck Index: 13,05379 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |