Lanthan(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Lanthantrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
449830-25G 449830-5G
SIAL449830-25GEA 354 EUR
SIAL449830-25G SIAL449830-5G
Lanthan(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)chlorid
Formel: Cl₃La
Molecular Weight: 245,26 g/mol
Schmelzpunkt: 857 °C
Dichte: 3,8773 g/cm³ (–0.15 °C)
MDL: MFCD00011068
CAS-Nummer: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 13,05379