Lutetiumtrichlorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
18685.03 18685.06
18685.03EA 148 EUR
18685.03 18685.06
Lutetiumtrichlorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lutetiumtrichlorid
Purity: 99.9% CAS No.: 10099-66-8 Molecular Formula: LuCl3 Formula Weight: 281.33 Physical Form: -20 Mesh Density: 3.98 Melting Point: 905° subl. Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011099
Formel: Cl₃Lu
Schmelzpunkt: 905 °C (Subl.)
Dichte: 3,98
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011099
CAS-Nummer: 10099-66-8
EINECS: 233-240-1
Merck Index: 14,5615