Neodymtrichlorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Neodym(III)chlorid

18680.06 18680.14 18680.22
18680.06EA 84.2 EUR
18680.06 18680.14 18680.22
Neodymtrichlorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Neodymtrichlorid

Purity: 99.9% CAS No.: 10024-93-8 Molecular Formula: NdCl3 Formula Weight: 250.60 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 4.134 Melting Point: 784° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011132

Formel: Cl₃Nd
Molecular Weight: 250,6 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 784 °C
Dichte: 4,134
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011132
CAS-Nummer: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5
Merck Index: 14,6450

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR