Terbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
451304-10G 451304-1G
SIAL451304-10GEA 864 EUR
SIAL451304-10G SIAL451304-1G
Terbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Terbium(III)chlorid
Formel: Cl₃Tb
Schmelzpunkt: 588 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011258
CAS-Nummer: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 13,09087