Terbium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
11209.09 11209.18
11209.09EA 151 EUR
11209.09 11209.18
Terbium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 13798-24-8 Molecular Formula: TbCl3.6H2O Formula Weight: 373.38 (265.29anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Very soluble in water Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00149870
Formel: Cl₃Tb·6H₂O
Molecular Weight: 373,38 g/mol
Schmelzpunkt: 145 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149870
CAS-Nummer: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 14,9157