Terbium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11210.09 11210.18
11210.09EA 148 EUR
11210.09 11210.18
Terbium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 13798-24-8 Molecular Formula: TbCl3.6H2O Formula Weight: 373.38 (265.29anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00149870
Formel: Cl₃Tb·6H₂O
Schmelzpunkt: 145 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149870
CAS-Nummer: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 14,9157