Terbium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44472.06
44472.14
44472.06EA
124
EUR
44472.06
44472.14
Terbium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), REacton®
Terbium(III)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 13798-24-8
Molecular Formula: TbCl3.6H2O
Formula Weight: 373.38 (265.29anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00149870
Formel:
Cl₃Tb·6H₂O Schmelzpunkt: 145 °C Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149870 CAS-Nummer: 13798-24-8 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 14,9157 |