Thulium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439649-1G 439649-5G
SIAL439649-1GEA 95.7 EUR
SIAL439649-1G SIAL439649-5G
Thulium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Thulium(III)chlorid
Formel: Cl₃Tm
Molecular Weight: 275,29 g/mol
Schmelzpunkt: 820,85 °C
MDL: MFCD00011283
CAS-Nummer: 13537-18-3
EINECS: 236-904-9