Ytterbium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
40653.06 40653.14
40653.06EA 197 EUR
40653.06 40653.14
Ytterbium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)chlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10361-91-8 Molecular Formula: YbCl3 Formula Weight: 279.40 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00011288
Formel: Cl₃Yb
Molecular Weight: 279,4 g/mol
Schmelzpunkt: 854 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011288
CAS-Nummer: 10361-91-8
EINECS: 233-800-5
Merck Index: 14,10105