Certrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cer(III)fluorid
41408.09
41408.18
41408.09EA
97.7
EUR
41408.09
41408.18
Certrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Certrifluorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-88-5
Molecular Formula: CeF3
Formula Weight: 197.12
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 6.16
Melting Point: 1460°
Boiling Point: ca 2300°
Merck Reference: 14,1998
MDL No.: MFCD00010932
For vacuum deposition
Formel:
CeF₃ Molecular Weight: 197,11 g/mol Siedepunkt: ∼2300 °C Schmelzpunkt: 1460 °C Dichte: 6,16 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010932 CAS-Nummer: 7758-88-5 EINECS: 231-841-3 Merck Index: 14,1998 |