Certrifluorid

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Cer(III)fluorid

FL4360.50 FL4360.250
CHMPFL4360.50EA 0 EUR
CHMPFL4360.50 CHMPFL4360.250
Certrifluorid
Certrifluorid
Formel: CeF₃
Siedepunkt: ∼1730 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 817 °C
Dichte: 3,92 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010932
CAS-Nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR