Certrifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cer(III)fluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229555-10G 229555-50G
SIAL229555-10GEA 238 EUR
SIAL229555-10G SIAL229555-50G
Certrifluorid, Sigma-Aldrich®
Certrifluorid
Formel: CeF₃
Siedepunkt: ∼1730 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 817 °C
Dichte: 3,92 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010932
CAS-Nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042