Dysprosiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13656.14 13656.22
13656.14EA 103 EUR
13656.14 13656.22
Dysprosiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Dysprosiumtrifluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13569-80-7 Molecular Formula: DyF3 Formula Weight: 219.50 Physical Form: Crystalline Lump Density: 7.5 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1360° Boiling Point: 2200° MDL No.: MFCD00016071
Formel: DyF₃
Molecular Weight: 219.5 g/mol
Siedepunkt: 2200 °C
Schmelzpunkt: 1360
Dichte: 7.5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016071
CAS-Nummer: 13569-80-7
EINECS: 236-992-9