Erbiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11312.09 11312.18
11312.09EA 165 EUR
11312.09 11312.18
Erbiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbiumtrifluorid
Purity: 99.99% CAS No.: 13760-83-3 Molecular Formula: ErF3 Formula Weight: 224.28 Physical Form: Granular/Powder Density: 6.4 Melting Point: 1350° MDL No.: MFCD00016074
Formel: ErF₃
Siedepunkt: 2200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1350 °C
Dichte: 6,4
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016074
CAS-Nummer: 13760-83-3
EINECS: 237-356-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III