Erbiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
13653.09
13653.18
13653.09EA
102
EUR
13653.09
13653.18
Erbiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbiumtrifluorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-83-3
Molecular Formula: ErF3
Formula Weight: 224.28
Physical Form: Powder
Density: 6.4
Melting Point: 1350°
MDL No.: MFCD00016074
Formel:
ErF₃ Siedepunkt: 2200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1350 °C Dichte: 6,4 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016074 CAS-Nummer: 13760-83-3 EINECS: 237-356-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |