Europium(II)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
41737.02 41737.04 41737.09
41737.02EA 78.5 EUR
41737.02 41737.04 41737.09
Europium(II)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis)
Europium(II)fluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 14077-39-5 Molecular Formula: EuF2 Formula Weight: 189.96 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.495 Melting Point: 1380° Boiling Point: 2400° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD01866333
Formel: EuF₂
Molecular Weight: 189,96 g/mol
Siedepunkt: >2400 °C
Schmelzpunkt: 1380 °C
Dichte: 6,495
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01866333
CAS-Nummer: 14077-39-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III