Europium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,98% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11302.04 11302.06 11302.14
11302.04EA 126 EUR
11302.04 11302.06 11302.14
Europium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,98% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III)fluorid
Purity: 99.98% CAS No.: 13765-25-8 Molecular Formula: EuF3 Formula Weight: 208.96 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 2280° MDL No.: MFCD00010998
Formel: EuF₃
Molecular Weight: 208.96 g/mol
Siedepunkt: >2280 °C
Schmelzpunkt: 1390 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010998
CAS-Nummer: 13765-25-8
EINECS: 237-368-9