Europium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13659.04 13659.09
13659.04EA 112 EUR
13659.04 13659.09
Europium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III)fluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-25-8 Molecular Formula: EuF3 Formula Weight: 208.96 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 2280° MDL No.: MFCD00010998
Formel: EuF₃
Siedepunkt: >2280 °C
Schmelzpunkt: 1390 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010998
CAS-Nummer: 13765-25-8
EINECS: 237-368-9