Holmiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Holmium (III) fluoride
45033.18 45033.09
45033.18EA 511 EUR
45033.18 45033.09
Holmiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Holmiumtrifluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-78-6 Molecular Formula: HoF3 Formula Weight: 221.93 Physical Form: Powder Density: 7.6 Melting Point: 1143° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016142
Formel: HoF₃
Molecular Weight: 221.93 g/mol
Schmelzpunkt: 1143
Dichte: 7.6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016142
CAS-Nummer: 13760-78-6
EINECS: 237-352-1
UN: 3288
ADR: 6.1 III