Lanthan(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lanthanum trifluoride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
449857-25G 449857-5G
SIAL449857-25GEA 242 EUR
SIAL449857-25G SIAL449857-5G
Lanthan(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)fluorid
Formel: F₃La
Molecular Weight: 195,9 g/mol
Siedepunkt: ∼2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1491,85…1507.85 °C
Dichte: 5,936 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011073
CAS-Nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III