Lutetiumtrifluorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lutetium(III)fluorid
44425.03
44425.06
44425.03EA
120
EUR
44425.03
44425.06
Lutetiumtrifluorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lutetiumtrifluorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-81-1
Molecular Formula: LuF3
Formula Weight: 231.97
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.3
Melting Point: 1182°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016191
Formel:
LuF₃ Siedepunkt: 2200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1182 °C Dichte: 8,3 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016191 CAS-Nummer: 13760-81-1 EINECS: 237-355-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |