Neodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11246.14 11246.22
11246.14EA 147 EUR
11246.14 11246.22
Neodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Neodymtrifluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-42-7 Molecular Formula: F3Nd Formula Weight: 201.24 Physical Form: Crystalline Lump Density: 6.5 Appearance: Pale purple Odour: Odourless Melting Point: 1410° MDL No.: MFCD00011135
Formel: F₃Nd
Molecular Weight: 201.24 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 1410
Dichte: 6.5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011135
CAS-Nummer: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III