Neodymtrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
006868-10G 006868-100G 006868-500G
FLUO006868-10GEA 0 EUR
FLUO006868-10G FLUO006868-100G FLUO006868-500G
Neodymtrifluorid
Neodymtrifluorid
Formel: F₃Nd
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 6,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011135
CAS-Nummer: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III