Terbium(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Terbiumtrifluorid
007305-5G 007305-25G
FLUO007305-5GEA 142 EUR
FLUO007305-5G FLUO007305-25G
Terbium(III)fluorid
Terbium(III)fluorid
Formel: TbF₃
Siedepunkt: 2277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1172 °C
Dichte: 7,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049572
CAS-Nummer: 13708-63-9
EINECS: 237-247-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III