Dysprosiumtriiodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
35693.03 35693.06
35693.03EA 196 EUR
35693.03 35693.06
Dysprosiumtriiodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Dysprosiumtriiodid
Purity: 99.99% CAS No.: 15474-63-2 Molecular Formula: DyI3 Formula Weight: 543.21 Physical Form: Flake, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green to yellow Melting Point: 955° MDL No.: MFCD00016072
Formel: DyI₃
Molecular Weight: 543,21 g/mol
Schmelzpunkt: 955 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016072
CAS-Nummer: 15474-63-2
EINECS: 239-493-4