Erbiumtriiodid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43372.09 43372.18
43372.09EA 230 EUR
43372.09 43372.18
Erbiumtriiodid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbiumtriiodid
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-42-8 Molecular Formula: ErI3 Formula Weight: 547.97 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1280° MDL No.: MFCD00016075
Formel: ErI₃
Siedepunkt: 1280 °C
Schmelzpunkt: 1020 °C
Dichte: ∼5,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016075
CAS-Nummer: 13813-42-8
EINECS: 237-471-9