Europium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Europium diiodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
474770-1G 474770-5G
SIAL474770-1GEA 232 EUR
SIAL474770-1G SIAL474770-5G
Europium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Europium(II)iodid
Formel: EuI₂
Molecular Weight: 405,77 g/mol
CAS-Nummer: 22015-35-6
EINECS: 244-721-0