Holmiumtriiodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
13635.03
13635.06
13635.03EA
135
EUR
13635.03
13635.06
Holmiumtriiodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Holmiumtriiodid
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-41-7
Molecular Formula: HoI3
Formula Weight: 545.64
Physical Form: Flakes, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00049745
Formel:
HoI₃ Molecular Weight: 545,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049745 CAS-Nummer: 13813-41-7 EINECS: 237-470-3 Merck Index: 14,4727 |