Thulium(III)iodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
39424.03 39424.06
39424.03EA 95.7 EUR
39424.03 39424.06
Thulium(III)iodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Thulium(III)iodid
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-43-9 Molecular Formula: I3Tm Formula Weight: 549.65 Physical Form: Flakes, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1260° MDL No.: MFCD00050141
Formel: I₃Tm
Molecular Weight: 549,65 g/mol
Siedepunkt: 1260 °C
Schmelzpunkt: 1015 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050141
CAS-Nummer: 13813-43-9
EINECS: 237-472-4