Cer(IV)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44960.36 44960.22 44960.14
44960.36EA 790 EUR
44960.36 44960.22 44960.14
Cer(IV)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Cer(IV)oxid
Purity: 99.5% min CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 30-50 m2/g Density: 7.132 Appearance: Pale yellow Melting Point: 2600° Merck Reference: 14,1989 MDL No.: MFCD00010933
Formel: CeO₂
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2600 °C
Dichte: 7,132
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 14,1989