Cer(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
22390-100G-F 22390-500G-F
SIAL22390-100G-FEA 76.3 EUR
SIAL22390-100G-F SIAL22390-500G-F
Cer(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Cer(IV)oxid
Formel: CeO₂
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2000 °C
Dichte: 7,13 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035