Dysprosium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Didysprosiumtrioxid, Dysprosiumoxid
11318.14
11318.22
11318.36
11318.14EA
176
EUR
11318.14
11318.22
11318.36
Dysprosium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Dysprosium(III)oxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1308-87-8
Molecular Formula: Dy2O3
Formula Weight: 373.00
Physical Form: Powder
Density: 7.81
Melting Point: 2340°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010986
Formel:
Dy₂O₃ Molecular Weight: 373 g/mol Schmelzpunkt: 2340 °C Dichte: 7,81 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010986 CAS-Nummer: 1308-87-8 EINECS: 215-164-0 Merck Index: 14,3482 |