Dysprosium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Didysprosiumtrioxid, Dysprosiumoxid
36370.14 36370.22
36370.14EA 191 EUR
36370.14 36370.22
Dysprosium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Dysprosium(III)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-87-8 Molecular Formula: Dy2O3 Formula Weight: 373.00 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.81 Melting Point: 2340° Merck Reference: 14,3482 MDL No.: MFCD00010986
Formel: Dy₂O₃
Molecular Weight: 373 g/mol
Schmelzpunkt: 2340 °C
Dichte: 7,81
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010986
CAS-Nummer: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,3482