Dysprosium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Didysprosiumtrioxid, Dysprosiumoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203181-25G 203181-5G
SIAL203181-25GEA 381 EUR
SIAL203181-25G SIAL203181-5G
Dysprosium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Dysprosium(III)oxid
Formel: Dy₂O₃
Molecular Weight: 373 g/mol
Schmelzpunkt: ∼2400 °C
Dichte: 7,81 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010986
CAS-Nummer: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482