Erbium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Erbiumoxid, Dierbiumtrioxid
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
11309.06EA 79.1 EUR
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
Erbium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbium(III)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 20 Micron Powder Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Formel: Er₂O₃
Schmelzpunkt: 2400 °C
Dichte: 8,64
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010991
CAS-Nummer: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646