Erbium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11310.14
11310.22
11310.A1
11310.14EA
54.2
EUR
11310.14
11310.22
11310.A1
Erbium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbium(III)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form: Powder
Density: 8.64
Melting Point: 2400°
Merck Reference: 14,3646
MDL No.: MFCD00010991
Formel:
Er₂O₃ Schmelzpunkt: 2400 °C Dichte: 8,64 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010991 CAS-Nummer: 12061-16-4 EINECS: 235-045-7 Merck Index: 14,3646 |