Erbium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Erbiumoxid, Dierbiumtrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203238-25G 203238-5G
SIAL203238-25GEA 390 EUR
SIAL203238-25G SIAL203238-5G
Erbium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Erbium(III)oxid
Formel: Er₂O₃
Molecular Weight: 382,52 g/mol
Schmelzpunkt: 2420 °C
Dichte: 7,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010991
CAS-Nummer: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7