Europium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
193020010 193020050 193020250
ACRO193020010EA 38.4 EUR
ACRO193020010 ACRO193020050 ACRO193020250
Europium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Europium(III)oxid
Formel: Eu₂O₃
Molecular Weight: 351,92 g/mol
Schmelzpunkt: 2325 °C
Dichte: 7,42 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010997
CAS-Nummer: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %