Europium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
11300.06 11300.14 11300.22
11300.06EA 130 EUR
11300.06 11300.14 11300.22
Europium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Formel: Eu₂O₃
Molecular Weight: 351,92 g/mol
Schmelzpunkt: 2291 °C
Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010997
CAS-Nummer: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904