Europium(III)oxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver, REacton®

Lieferant: Thermo Scientific

44052.14 44052.22
44052.14EA 643 EUR
44052.14 44052.22
Europium(III)oxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver, REacton®
Europium(III)oxid

Purity: 99.999% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 30-50nm APS Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997

Formel: Eu₂O₃
Molecular Weight: 351,92 g/mol
Schmelzpunkt: 2291 °C
Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010997
CAS-Nummer: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR