Europium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
44667.06
44667.14
44667.06EA
146
EUR
44667.06
44667.14
Europium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Europium(III)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: 45-60nm APS Powder, S. A. 14-18m2/g
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Formel:
Eu₂O₃ Molecular Weight: 351,92 g/mol Schmelzpunkt: 2291 °C Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010997 CAS-Nummer: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...