Europium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289221-25G
289221-5G
SIAL289221-25GEA
819
EUR
SIAL289221-25G
SIAL289221-5G
Europium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Europium(III)oxid
Formel:
Eu₂O₃ Molecular Weight: 351,92 g/mol Schmelzpunkt: 2325 °C Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010997 CAS-Nummer: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,03904 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...