Holmium(III)oxid 99.9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden) -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Diholmiumtrioxid
, Holmiumoxid
ACRO197140100EA
125
EUR
ACRO197140100
ACRO197140500
Holmium(III)oxid 99.9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden) -325 mesh
Holmium(III)oxid
Formel:
Ho₂O₃ Molecular Weight: 377,86 g/mol Siedepunkt: 3900 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 2330 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011053 CAS-Nummer: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige to light orange Powder |
Assay | ≥99.85 % (Ho2O3) TREO base |
Particle size | ≤325 mesh |
Loss on ignition | ≤1.0 % (1000°C) |