Holmium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Diholmiumtrioxid
, Holmiumoxid
36357.18EA
747
EUR
36357.18
36357.09
Holmium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Holmium(III)oxid
Formel:
Ho₂O₃ Molecular Weight: 377,86 g/mol Siedepunkt: 2600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2360 °C Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011053 CAS-Nummer: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 Merck Index: 14,4727 |