Holmium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Holmiumoxid, Diholmiumtrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12469.0005 1.12469.0002
1.12469.0005EA 153 EUR
1.12469.0005 1.12469.0002
Holmium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Holmium(III)oxid
Formel: Ho₂O₃
Molecular Weight: 377,86 g/mol
Siedepunkt: 2600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2400 °C
Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011053
CAS-Nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 377.86 g/mol
Hill Formula Ho2O3
Chemical Formula Ho2O3